Learn More
Ester pinacolique d’acide 4-[(éthoxycarbonyl)méthyl]phénylboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11926101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11926101 5 g 5g
11916101 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11926101 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 445000050
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 859169-20-3 | Molecular Formula: C16H23BO4 | Molecular Weight: 290.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 859169-20-3
Formule moléculaire C16H23BO4
Poids moléculaire (g/mol) 290.17
Numéro MDL MFCD08704684
Clé InChI RPRBNRDIESZHFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenyl boronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid pinacol ester, ethyl 2-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl acetate, 4-ethoxycarbonylmethylphenylboronic acid, pinacol ester, 4-ethoxycarbonylmethyl phenylboronic acid pinacol ester, 4-2-ethoxy-2-oxoethyl phenyl boronic acid pinacol ester
CID PubChem 46737998
Nom IUPAC Éthyle 2-[4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phényl]acétate
SMILES CCOC(=O)CC1=CC=C(C=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Point de fusion 41°C to 43°C
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 290.16
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-[(Ethoxycarbonyl)methyl]phenylboronic acid pinacol ester
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.