Learn More
Isothiocyanate de 4-(éthoxycarbonyl)phényl, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11313216
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11313216 10 g 10g
11303216 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11313216 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12522.09
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1205-06-7 | C10H9NO2S | 207.247 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1205-06-7
Formule moléculaire C10H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.247
Numéro MDL MFCD00022058
Clé InChI MLOJHUCMCKBDLV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxycarbonylphenyl isothiocyanate, 4-ethoxycarbonylphenylisothiocyanate, benzoic acid, 4-isothiocyanato-, ethyl ester, 4-ethoxycarbonyl phenyl isothiocyanate, ethyl p-isothiocyanatobenzoate, 4-ethoxycarbonylphenyl-isothiocyanate, benzoic acid,4-isothiocyanato-, ethyl ester, acmc-1brcn, p-carbethoxyphenylisothiocyanate, #
CID PubChem 71003
Nom IUPAC éthyl 4-isothiocyanatobenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Ethoxycarbonyl)phenyl isothiocyanate
Point de fusion 52°C to 56°C
Point d’ébullition 123°C to 127°C (1 mmHg)
Odeur Irritating
Quantité 10 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 2213400
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 207.25
Pourcentage de pureté 97%