Learn More
Acide 4-(éthoxyméthyl)phénylacétique, Thermo Scientific™
Product Code. 11444890
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
missing translation for 'unitSize':
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité missing translation for 'unitSize'
11444890 1 g 1g
11434890 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11444890 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' H50855.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 902836-14-0
Formule moléculaire C11H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 194.23
Numéro MDL MFCD08061030
Clé InChI JSRDATKLAHCUBB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxymethyl phenyl acetic acid, 4-ethoxymethyl phenylacetic acid, 2-4-ethoxymethyl phenyl acetic acid, 4-ethoxymethyl-phenyl-acetic acid
CID PubChem 24208841
Nom IUPAC acide 2-[4-(éthoxyméthyl)phényl]acétique
SMILES CCOCC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-(Ethoxymethyl)phenylacetic acid
Quantité 1 g
Poids de la formule 194.23