Learn More
4-éthoxyméthylène-2-phényloxazoline-5-one, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11419432
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11419432 1 g 1g
11429432 5 g 5g
11439432 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11419432 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10155.03
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 15646-46-5 | C12H11NO3 | 217.224 g/mol
4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one acts as sensitizing agent. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 4-éthoxyméthylène-2-phényloxazolin-5-one agit comme agent sensibilisant. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol (50 mg/ml) et l’eau (en partie).
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Stocker dans un lieu frais et sec dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15646-46-5
Formule moléculaire C12H11NO3
Poids moléculaire (g/mol) 217.224
Numéro MDL MFCD00003204
Clé InChI SJHPCNCNNSSLPL-NTMALXAHSA-N
Synonyme oxazolone, oxazolone sensitizing agent, 5 4h-oxazolone, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, unii-78il0j7n72, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl-2-oxazoline-5-one, 4z-4-ethoxymethylidene-2-phenyl-1,3-oxazol-5-one, 2-oxazolin-5-one, 4-ethoxymethylene-2-phenyl, 4-ethoxymethylene-2-phenyloxazolone
CID PubChem 1712094
Nom IUPAC (4Z)-4-(éthoxyméthylidène)-2 -phényl-1,3-oxazol-5-un
SMILES CCOC=C1C(=O)OC(=N1)C2=CC=CC=C2
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxymethylene-2-phenyloxazolin-5-one
Point de fusion 93°C to 97°C
Quantité 1 g
Beilstein 163055
Informations sur la solubilité Soluble in methanol (50mg/ml),and water (partly).
Poids de la formule 217.22
Pourcentage de pureté ≥98%