Learn More
4-(éthoxyméthylidène)-1,2,3,4-tétrahydroisoquinoléine-1,3-dione, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-(ethoxymethylidene)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-1,3-dione |
| CAS | 18630-93-8 |
| Formule moléculaire | C12H11NO3 |
| Quantité | 25 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H11NO3/c1-2-16-7-10-8-5-3-4-6-9(8)11(14)13-12(10)15/h3-7H,2H2,1H3,(H,13,14,15)/b10-7+ |
| SMILES | CCOC=C1C(=O)NC(=O)c2ccccc12 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 217.22 |
| Poids de la formule | 217.0739 |