Learn More
4-éthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10670925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10670925 5 g Flacon en verre 5g
10055720 25 g Flacon en verre 25g
10299033 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10670925 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 409670050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 622-62-8 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-62-8
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00002334
Clé InChI LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p
CID PubChem 12150
Nom IUPAC 4-éthoxyphénol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxyphenol
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 64°C to 67°C
Couleur Beige
Point d’ébullition 131°C (9.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: very soluble in ethanol,ethyl ether,soluble in chloroform
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre ou morceaux cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.