Learn More
4-éthoxyphénol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11438987
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11438987 50 g 50g
11428987 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11438987 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20584.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 622-62-8 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 622-62-8
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.166
Numéro MDL MFCD00002334
Clé InChI LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme phenol, 4-ethoxy, p-ethoxyphenol, hydroquinone monoethyl ether, 4-ethyloxyphenol, p-hydroxyphenetole, phenol, p-ethoxy, 4-ethoxy-phenol, 1-ethoxy-4-hydroxybenzene, para-ethoxyphenol, ethoxyphenol, p
CID PubChem 12150
Nom IUPAC 4-éthoxyphénol
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxyphenol
Point de fusion 64°C to 67°C
Point d’ébullition 121°C (9 mmHg)
Odeur Phenol-like
Quantité 50 g
Beilstein 1907114
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 99%