Learn More
4-Éthoxyphénol, TRC
Code produit 30386386
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30386386 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30386386 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE937533500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 16-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Hydroquinone Monoethylether
CAS 622-62-8
Formule moléculaire C8 H10 O2
Quantité 500 mg
Synonyme Phenol, p-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 4-Ethoxyphenol, Ethyl 4-Hydroxyphenyl ether, Hydroquinone ethyl ether, Hydroquinone monoethyl ether, NSC 9885, p-Ethoxyphenol, p-Hydroxyphenetole, Hydroquinone Monoethylether
Formule InChI InChI=1S/C8H10O2/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
SMILES CCOc1ccc(O)cc1
Nom IUPAC 4-éthoxyphénol
Poids moléculaire (g/mol) 138.16
Poids de la formule 138.0681