Learn More
Isocyanate de 4-éthoxyphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethoxyphenyl isocyanate |
| Densité | 1.11 |
| Point d’ébullition | 235°C |
| Point d’éclair | 105°C (221°F) |
| Indice de réfraction | 1.536 |
| Quantité | 25 g |
| Numéro UN | UN2206 |
| Beilstein | 742647 |
| Sensibilité | Moisture sensitive; May form a precipitate |
| Poids de la formule | 163.18 |
| Show More |