Learn More
Isothiocyanate de 4-éthyloxyphényl, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10596413
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10596413 10 g 10g
10057034 5 g 5g
10235724 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10596413 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SB01663EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 3460-49-9
Formule moléculaire C9H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 179.237
Clé InChI REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
CID PubChem 77006
Nom IUPAC 1-éthoxy-4-isothiocyanatobenzène
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 179.24
Pourcentage de pureté 97%