Learn More
Isothiocyanate de 4-éthoxyphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11453148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11453148 5 g -
11463148 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A18902.06
 Article restreint
Expédition estimée: 19-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 3460-49-9 | C9H9NOS | 179.237 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3460-49-9
Formule moléculaire C9H9NOS
Poids moléculaire (g/mol) 179.237
Numéro MDL MFCD00041096
Clé InChI REEKOMRZYJXXNR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxyphenyl isothiocyanate, 4-isothiocyanatophenetol, p-ethoxyphenyl isothiocyanate, 1-ethoxy-4-isothiocyanato-benzene, benzene, 1-ethoxy-4-isothiocyanato, 4-ethoxyphenylisothiocyanate, 4-ethoxybenzenisothiocyanate, acmc-20amjc, pubchem9560, p-ethoxyphenylisothiocyanate
CID PubChem 77006
Nom IUPAC 1-éthoxy-4-isothiocyanatobenzène
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxyphenyl isothiocyanate
Point de fusion 57°C to 61°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 637526
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 179.24
Pourcentage de pureté 98%