Learn More
Acide 4-éthoxyphénylacétique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11459382
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
50 g
Conditionnement:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11459382 50 g 50g
11449382 10 g 10g
11334739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11459382 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10129.18
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 4919-33-9 | C10H12O3 | 180.203 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4919-33-9
Formule moléculaire C10H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 180.203
Numéro MDL MFCD00004346
Clé InChI ZVVWZNFSMIFGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethoxyphenylacetic acid, 2-4-ethoxyphenyl acetic acid, 4-ethoxyphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 4-ethoxy, p-ethoxyphenylacetic acid, para-ethoxyphenylacetic acid, acmc-20amjb, 4-ethoxyphenylaceticacid, enamine_004828, p-ethoxyphenyl acetic acid
CID PubChem 78631
Nom IUPAC Acide 2-(4-éthoxyphényl)acétique
SMILES CCOC1=CC=C(C=C1)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxyphenylacetic acid
Point de fusion 87°C to 91°C
Quantité 50 g
Beilstein 1103143
Poids de la formule 180.2
Pourcentage de pureté ≥98%
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethoxyphenylacetic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethoxyphenylaceticacid