Learn More
4-Ethoxyphenylacetylene, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31444797
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31444797 100 g
31436482 25 g
31444613 10 g
31435592 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31444797 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD11817100g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethoxyphenylacetylene
CAS 79887-14-2
Formule moléculaire C10H10O
Numéro MDL MFCD00173880
Quantité 100 g
SMILES C(C)OC1=CC=C(C=C1)C#C
Poids moléculaire (g/mol) 146.19
Pourcentage de pureté 98%