Learn More
4-Ethyl-2-méthoxyphénol, 1 00μ0 g/ml, 1 ml, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 2785-89-9 |
| Formule moléculaire | C9H12O2 |
| Numéro MDL | MFCD00038714 |
| Quantité | 1 mL |
| Synonyme | 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl |
| Clé InChI | CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1 |
| Nom IUPAC | 4-éthyle-2-méthoxyphénol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.19 |
| CID PubChem | 62465 |