Learn More
4-éthyl-2-méthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11462357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11462357 5 g 5g
11472357 25 g 25g
11482357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11462357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14239.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2785-89-9
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00038714
Clé InChI CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
CID PubChem 62465
Nom IUPAC 4-éthyle-2-méthoxyphénol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Point de fusion 15°C
Densité 1.064
Point d’ébullition 230°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Indice de réfraction 1.528
Quantité 5 g
Beilstein 2045329
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%