Learn More
4-éthyl-2-méthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11472357
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11472357 25 g 25g
11462357 5 g 5g
11482357 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11472357 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14239.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2785-89-9
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00038714
Clé InChI CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
CID PubChem 62465
Nom IUPAC 4-éthyle-2-méthoxyphénol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Point de fusion 15°C
Densité 1.064
Point d’ébullition 230°C
Point d’éclair 107°C (225°F)
Indice de réfraction 1.528
Quantité 25 g
Beilstein 2045329
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.