Learn More
4-éthyl-2-méthoxyphénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10642762 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10642762 25 g Flacon en verre 25g
10367651 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10642762 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 351960250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2785-89-9 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2785-89-9
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00038714
Clé InChI CHWNEIVBYREQRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylguaiacol, p-ethylguaiacol, 2-methoxy-4-ethylphenol, phenol, 4-ethyl-2-methoxy, homocresol, guaiacyl ethane, 4-ethyl-2-methoxy-phenol, 4-hydroxy-3-methoxy ethylbenzene, unii-c9nfd83bj5, guaiacol, 4-ethyl
CID PubChem 62465
Nom IUPAC 4-éthyle-2-méthoxyphénol
SMILES CCC1=CC=C(O)C(OC)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 15°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0580g/mL
Point d’ébullition 234°C to 236°C
Point d’éclair 107°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5250 to 1.53
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.058
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethyl-2-methoxyphenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.