Learn More
Acide 4-éthyl-3-nitrobenzoïque, TRC
Code produit 30379113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30379113 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30379113 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9372451G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethyl-3-nitrobenzoic Acid
CAS 103440-95-5
Formule moléculaire C9 H9 N O4
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO4/c1-2-6-3-4-7(9(11)12)5-8(6)10(13)14/h3-5H,2H2,1H3,(H,11,12)
SMILES CCc1ccc(cc1[N+](=O)[O-])C(=O)O
Nom IUPAC Acide 4-éthyl-3-nitrobenzoïque
Poids moléculaire (g/mol) 195.172
Poids de la formule 195.053