Learn More
Bromure de 4-éthyl-4-méthylmorpholinium, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethyl-4-methylmorpholinium Bromide |
| CAS | 65756-41-4 |
| Formule moléculaire | C7H16BrNO |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H16NO.BrH/c1-3-8(2)4-6-9-7-5-8;/h3-7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Br-].CC[N+]1(C)CCOCC1 |
| Nom IUPAC | 4-éthyl-4-méthylmorpholine-4-ium ;bromide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.11 |
| Poids de la formule | 209.0415 |