Learn More
Chlorhydrate d'acide 4-éthylpyridine-2-carboxylique-d5, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethyl-pyridine-2-carboxylic Acid-d5 Hydrochloride |
| CAS | 1329836-38-5 |
| Formule moléculaire | C8H5D5ClNO2 |
| Quantité | 1 mg |
| Synonyme | 4-Ethyl-2-pyridinecarboxylic Acid-d5 Hydrochloride, 4-Ethylpyridine-2-carboxylic Acid-d5 Hydrochloride |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-2-6-3-4-9-7(5-6)8(10)11;/h3-5H,2H2,1H3,(H,10,11);1H/i2D2,3D,4D,5D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1nc(C(=O)O)c([2H])c(c1[2H])C([2H])([2H])C |
| Nom IUPAC | ácido 3,5,6-trideuterio-4-(1,1-dideuterioetil)piridina-2-carboxílico; clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 192.65 |
| Poids de la formule | 192.0714 |