Learn More
Acide 4-(éthylamino)benzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10712273
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10712273 250 mg 250mg
10512462 1 g -
10441854 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10712273 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10315CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 7409-09-8
Formule moléculaire C9H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 165.19
Numéro MDL MFCD00102118
Clé InChI SWXFMMWYVSYQGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylamino benzoic acid, 4-ethylaminobenzoic acid, benzoic acid,4-ethylamino, maybridge1_002225, p-athylaminobenzoesaure, swxfmmwyvsyqgf-uhfffaoysa-n
CID PubChem 2775249
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Ethylamino)benzoic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire CH3CH2NHC6H4CO2H
Quantité 250 mg
Poids de la formule 165.19
Pourcentage de pureté 97%