Learn More
4-Ethylanisole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11418573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11418573 50 g 50g
11408573 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11418573 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10391.18
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1515-95-3 | C9H12O | 136.194 g/mol
It can be used the synthesis of 1-Methoxy-4-ethyl-1,4-cyclohexadiene. It is also applied in the ligand-assisted, copper-catalyzed enantioselective benzylic amination.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Elle peut être utilisée pour la synthèse du 1-Méthoxy-4-éthyl-1,4-cyclohexadiène. Elle est également appliquée dans l’amination benzylique énantiosélective assistée par ligands et catalysée par le cuivre.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1515-95-3
Formule moléculaire C9H12O
Poids moléculaire (g/mol) 136.194
Numéro MDL MFCD00015176
Clé InChI HDNRAPAFJLXKBV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylanisole, p-ethylanisole, benzene, 1-ethyl-4-methoxy, anisole, p-ethyl, p-ethylanisol, unii-i71p5qg20s, 4-ethyl-1-methoxybenzene, 4-ethyl anisole, 4-ethylmethoxybenzene, acmc-1btzv
CID PubChem 73690
Nom IUPAC 1-éthyl-4-méthoxybenzène
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylanisole
Densité 0.962
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 79°C (174°F)
Indice de réfraction 1.5085
Quantité 50 g
Beilstein 774365
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 136.19
Pourcentage de pureté ≥98%