Learn More
4-Éthylbenzaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11375319
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11375319 100 g 100g
11365319 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11375319 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20645.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4748-78-1 | C9H10O | 134.178 g/mol
It is used as a perfuming agent in cosmetics industry. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme agent de parfumerie dans l’industrie cosmétique. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau. Soluble dans l’alcool.
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4748-78-1
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.178
Numéro MDL MFCD00006956
Clé InChI QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-ethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethyl, 4-ethyl benzaldehyde, 4-ethyl-benzaldehyde, ebal, ethyl benzaldehyde, ethyl-benzaldehyde, unii-289ppw3sg4, benzaldehyde,4-ethyl, ethylbenzaldehyde, p
CID PubChem 20861
Nom IUPAC 4-éthylbenzaldéhyde
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylbenzaldehyde
Densité 0.979
Point d’ébullition 220°C to 221°C
Point d’éclair 92°C (197°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.539
Quantité 100 g
Beilstein 636027
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water. Soluble in alcohol.
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 97%