Learn More
4-éthylbenzaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10235162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10235162 5 g Flacon en verre 5g
10356992 25 g Flacon en verre 25g
10432995 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10235162 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 378950050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 4748-78-1 | C9H10O | 134.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4748-78-1
Formule moléculaire C9H10O
Poids moléculaire (g/mol) 134.18
Numéro MDL MFCD00006956
Clé InChI QNGNSVIICDLXHT-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 20861
Nom IUPAC 4-éthylbenzaldéhyde
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylbenzaldehyde
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 221.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2C6H4CHO
Indice de réfraction 1.5370 to 1.5410
Quantité 5 g
Gravité spécifique 0.97
Synonyme p-ethylbenzaldehyde, benzaldehyde, 4-ethyl, 4-ethyl benzaldehyde, 4-ethyl-benzaldehyde, ebal, ethyl benzaldehyde, ethyl-benzaldehyde, unii-289ppw3sg4, benzaldehyde,4-ethyl, ethylbenzaldehyde, p
Poids de la formule 134.18
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethylbenzaldehyde
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.