Learn More
Chlorure de 4-éthylbenzène-1-sulfonyle, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10552272
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10552272 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10552272 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB10241DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride
CAS 16712-69-9
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Densité 1.268g/mL
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C8H9ClO2S
Formule linéaire CH3CH2C6H4SO2Cl
Numéro MDL MFCD00041480
Quantité 1 g
Synonyme 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
Clé InChI LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Nom IUPAC Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle
Poids moléculaire (g/mol) 204.668
CID PubChem 570959
Poids de la formule 204.68
Pourcentage de pureté 97%