Learn More
Acide 4-éthylbenzèneboronique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11460518
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11460518 25 g 25g
11440518 1 g 1g
11450518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11460518 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24656.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 63139-21-9 | C8H11BO2 | 149.98 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63139-21-9
Formule moléculaire C8H11BO2
Poids moléculaire (g/mol) 149.98
Numéro MDL MFCD00859377
Clé InChI RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylphenyl boronic acid, 4-ethylbenzeneboronic acid, 4-ethylphenyl boranediol, 4-ethylphenylboronicacid, p-ethylphenylboronic acid, boronic acid, 4-ethylphenyl, pubchem7884, 4-ethylbenzenboronic acid, acmc-1bik6
CID PubChem 2734352
Nom IUPAC Acide (4-éthylphényl)boronique
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylbenzeneboronic acid
Point de fusion 150°C to 154°C
Quantité 25 g
Beilstein 3030638
Poids de la formule 149.99
Pourcentage de pureté 97%