Learn More
Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11490548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11490548 5 g 5g
11400558 25 g 25g
11410558 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11490548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24682.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 16712-69-9 | C8H9ClO2S | 204.668 g/mol
4-Ethylbenzenesulfonyl chloride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits agrochimiques pharmaceutiques et les champs de colorants.
Solubilité
Réagit avec l’eau. Soluble dans l’éthanol, l’acétone et le toluène.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Il est sensible à l’humidité. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau. Incompatible avec les agents oxydants, les bases, les amines et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16712-69-9
Formule moléculaire C8H9ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 204.668
Numéro MDL MFCD00041480
Clé InChI LACFLXDRFOQEFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-ethylbenzenesulfonyl chloride, 4-ethylbenzenesulphonyl chloride, 4-ethyl-benzenesulfonyl chloride, ethylbenzenesulfonylchloride, 4-ethylbenzenesulfonylchloride, chloro 4-ethylphenyl sulfone, pubchem5133, acmc-209dvn, 4-ethylphenylsulfonyl chloride
CID PubChem 570959
Nom IUPAC Chlorure de 4-éthylbenzènesulfonyle
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylbenzenesulfonyl chloride
Point de fusion 8°C to 12°C
Densité 1.268
Point d’ébullition 134°C to 136°C (7 mmHg)
Indice de réfraction 1.545
Quantité 5 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2090130
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water. Soluble in ethanol,acetone and toluene.
Poids de la formule 204.68
Pourcentage de pureté 97%