Learn More
Acide 4-éthylbenzoïque, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463933 250 g 250g
11443933 10 g 10g
11453933 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463933 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10235.30
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 619-64-7 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-64-7
Formule moléculaire C9H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 150.177
Numéro MDL MFCD00002570
Clé InChI ZQVKTHRQIXSMGY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoic acid, 4-ethyl, p-ethylbenzoic acid, 4-ethyl benzoic acid, 4-ethyl-benzoic acid, unii-9tkm8p0g6r, 9tkm8p0g6r, p-ethylbenzoate, 4-ethyl benzoate, 4-ethylbenzoicacid, p-ethylbenzoic acid;
CID PubChem 12086
Nom IUPAC Acide 4-éthylbenzoïque
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylbenzoic acid
Point de fusion 111°C to 114°C
Quantité 250 g
Beilstein 2041840
Poids de la formule 150.18
Pourcentage de pureté 99%