Learn More
4-éthylbenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382097 10 g 10g
11392097 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07921.09
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 25309-65-3 | Molecular Formula: C9H9N | Molecular Weight: 131.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25309-65-3
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.178
Numéro MDL MFCD00016383
Clé InChI SXFFMFAQNAFSLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 4-ethyl, p-ethylbenzonitrile, 1-cyano-4-ethylbenzene, 4-ethylbenzenecarbonitrile, 4-ethyl-benzonitrile, acmc-20amj0, 4-ethylbenzonitrile
CID PubChem 91393
Nom IUPAC 4-éthylbenzonitrile
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylbenzonitrile
Densité 0.956
Point d’ébullition 237°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 10 g
Beilstein 2040912
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 98%