Learn More
4-éthylbenzonitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11392097 50 g 50g
11382097 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07921.18
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 25309-65-3 | Molecular Formula: C9H9N | Molecular Weight: 131.178 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25309-65-3
Formule moléculaire C9H9N
Poids moléculaire (g/mol) 131.178
Numéro MDL MFCD00016383
Clé InChI SXFFMFAQNAFSLF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzonitrile, 4-ethyl, p-ethylbenzonitrile, 1-cyano-4-ethylbenzene, 4-ethylbenzenecarbonitrile, 4-ethyl-benzonitrile, acmc-20amj0, 4-ethylbenzonitrile
CID PubChem 91393
Nom IUPAC 4-éthylbenzonitrile
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylbenzonitrile
Densité 0.956
Point d’ébullition 237°C
Point d’éclair 97°C (206°F)
Indice de réfraction 1.526
Quantité 50 g
Beilstein 2040912
Poids de la formule 131.18
Pourcentage de pureté 98%