Learn More
4-Éthylbenzophénone, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethylbenzophenone |
| CAS | 18220-90-1 |
| Formule moléculaire | C15 H14 O |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (4-Ethylphenyl)phenylmethanone, p-Ethylbenzophenone |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H14O/c1-2-12-8-10-14(11-9-12)15(16)13-6-4-3-5-7-13/h3-11H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2 |
| Nom IUPAC | (4-éthylphényl)-phénylméthanone |
| Poids moléculaire (g/mol) | 210.271 |
| Poids de la formule | 210.104 |