Learn More
Chlorure de 4-éthylbenzoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10761735 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10761735 25 g Flacon en verre 25g
10093740 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10761735 Supplier Thermo Scientific Supplier No. 305730250
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16331-45-6
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00000697
Clé InChI AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
CID PubChem 85368
Nom IUPAC Chlorure de 4-éthylbenzoyle
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Ethylbenzoyl chloride
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 235°C to 236°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C2H5C6H4COCl
Indice de réfraction 1.5465 to 1.5485
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.14
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide