Learn More
Chlorure de 4-éthylbenzoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11429213
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11429213 50 g 50g
11324739 5 g 5g
11419213 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11429213 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11698.18
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 16331-45-6 | C9H9ClO | 168.62 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16331-45-6
Formule moléculaire C9H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 168.62
Numéro MDL MFCD00000697
Clé InChI AVTLLLZVYYPGFX-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 85368
Nom IUPAC Chlorure de 4-éthylbenzoyle
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylbenzoyl chloride
Densité 1.146
Point d’ébullition 235°C to 236°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Acidic
Indice de réfraction 1.5479
Quantité 50 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 2206041
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme benzoyl chloride, 4-ethyl, p-ethylbenzoyl chloride, 4-ethylbenzoylchloride, 4-ethylbenzene-1-carbonyl chloride, 4-ethyl-benzoyl chloride, acmc-20amiy, pubchem9725, 4-ethyl benzoyl choride, 4-ethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride,4-ethyl
Poids de la formule 168.62
Pourcentage de pureté ≥98%