Learn More
Acide 4-éthylcyclohexanecarboxylique, cis + trans, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 15491866
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
15491866 1 g 1g
15401876 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15491866 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H55002.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 91328-77-7
Formule moléculaire C9H16O2
Poids moléculaire (g/mol) 156.23
Numéro MDL MFCD01076323,MFCD01568857
Clé InChI UNROFSAOTBVBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trans-4-ethylcyclohexanecarboxylic acid, 4-ethylcyclohexanecarboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-ethyl, 4-trans-ethyl cyclohexane carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 4-ethyl-, trans, 1s,4r-4-ethylcyclohexane-1-carboxylic acid, pubchem2491, acmc-209o2z, ksc352s1t, ksc352s2b
CID PubChem 1490288
Nom IUPAC Acide 4-éthylcyclohexane-1-carboxylique
SMILES CCC1CCC(CC1)C(O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau 4-Ethylcyclohexanecarboxylic acid
Note relative au nom Cis + Trans
Quantité 1 g
Poids de la formule 156.23
Pourcentage de pureté 97%