Learn More
4-Ethylguaiacol, TRC
Code produit 30136837
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30136837 10 g 10g
30008742 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30136837 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE67872010G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2785-89-9
Formule moléculaire C9 H12 O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Synonyme Phenol, 4-ethyl-2-methoxy-, Guaiacol, 4-ethyl- (6CI), 4-Ethyl-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-ethylphenol, 4-Ethylguaiacol, 4-Hydroxy-3-methoxyethylbenzene, 4-Hydroxy-3-methoxyphenylethane, Guaiacyl ethane, NSC 82313, p-Ethylguaiacol
Nom IUPAC 4-éthyle-2-méthoxyphénol
SMILES CCc1ccc(O)c(OC)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylguaiacol
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C9H12O2/c1-3-7-4-5-8(10)9(6-7)11-2/h4-6,10H,3H2,1-2H3
Poids de la formule 152.0837