Learn More
4-Éthylmorpholine, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 4-Ethylmorpholine |
| CAS | 100-74-3 |
| Formule moléculaire | C6 H13 N O |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3 |
| SMILES | CCN1CCOCC1 |
| Nom IUPAC | 4-éthylmorpholine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 115.174 |
| Poids de la formule | 115.0997 |