Learn More
4-Éthylmorpholine, TRC
Code produit 30380609
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
Conditionnement:
25mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30380609 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30380609 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE92492025ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylmorpholine
CAS 100-74-3
Formule moléculaire C6 H13 N O
Quantité 25 mL
Synonyme 4-Ethylmorpholine, Dabco NEM, Ethylmorpholine, Jeffcat NEM, KL 22, Kaolizer 22, N-Ethylmorpholine, NEM, NSC 6110, Toyocat NEM
Formule InChI InChI=1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
SMILES CCN1CCOCC1
Nom IUPAC 4-éthylmorpholine
Poids moléculaire (g/mol) 115.174
Poids de la formule 115.0997