Learn More
4-Éthylphénol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Code produit 30310858
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Packungsgröße:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité unitSize
30310858 1 g 1g
30319522 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30310858 Lieferant CDN Lieferanten-Nr. CDND12841G
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nom chimique ou matériau 4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD
CAS 340256-40-8
Formule moléculaire C8 D5 H5 O
Quantité 1 g
Synonyme Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-ethyl- (9 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D/hD
SMILES [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(CC)c([2 H])c1[2 H]
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétradeutéro-3-deutériooxy-6-éthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 127.1952
Poids de la formule 127.1045 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.