Learn More
4-Éthylphénol-2,3,5,6-d4,OD, CDN
Code produit 30319522
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
1 g
Conditionnement:
0.50g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30319522 0.5 g 0.50g
30310858 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30319522 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND12840.5G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD
CAS 340256-40-8
Formule moléculaire C8 D5 H5 O
Quantité 0.5 g
Synonyme Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-ethyl- (9 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9 H,2H2,1H3/i3D,4 D,5 D,6 D/hD
SMILES [2 H]Oc1c([2 H])c([2 H])c(CC)c([2 H])c1[2 H]
Nom IUPAC 1,2,4,5-tétradeutéro-3-deutériooxy-6-éthylbenzène
Poids moléculaire (g/mol) 127.1952
Poids de la formule 127.1045 g/mol
Pourcentage de pureté 98 atom % D, min 98% Chemical Purity