Learn More
4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD, TRC
Code produit 30369664
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30369664 100 mg
30383056 50 mg
30373571 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30369664 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE925736100MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 340256-40-8
Formule moléculaire C8 D5 H5 O
Poids moléculaire (g/mol) 127.1952
Synonyme Phen-2,3,5,6-d4-ol-d, 4-ethyl- (9CI)
Nom IUPAC 1,2,4,5-tetradeuterio-3-deuteriooxy-6-ethylbenzene
SMILES [2H]Oc1c([2H])c([2H])c(CC)c([2H])c1[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylphenol-2,3,5,6-d4,OD
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H10O/c1-2-7-3-5-8(9)6-4-7/h3-6,9H,2H2,1H3/i3D,4D,5D,6D/hD
Poids de la formule 127.1045