Learn More
4-Éthylphénol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11445407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
Conditionnement:
1000g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11445407 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11445407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23433.0B
 Article restreint
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Applications
4-éthylphénol convient à la détermination du 4-éthylguaiacol et du 4-éthylphénol dans l’arôme des vins rouges via la méthode de microextraction sur phase solide en espace de tête. Il s’agit d’un réactif chimique utilisé dans la synt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Point de fusion 40°C to 45°C
Densité 1.011
Point d’ébullition 218°C to 219°C
Point d’éclair 100°C
Formule moléculaire C8H10O
Indice de réfraction 1.533
Numéro MDL MFCD00002393
Quantité 1000 g
Numéro UN UN2430
Beilstein 1363317
Synonyme p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Informations sur la solubilité Soluble aq. soln.. (4.9 g/L) (at 25°C)
Clé InChI HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(O)C=C1
Nom IUPAC 4-éthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
CID PubChem 31242
ChEBI CHEBI:49584
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement