Learn More
4-éthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10306560 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
5g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10306560 5 g Flacon en plastique 5g
10616692 250 g Flacon en plastique 250g
10724611 1 kg Flacon en plastique 1kg
11994661 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10306560 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 118820050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 123-07-9 | C8H10O | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-07-9
Formule moléculaire C8H10O
Poids moléculaire (g/mol) 122.17
Clé InChI HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
CID PubChem 31242
ChEBI CHEBI:49584
Nom IUPAC 4-éthylphénol
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylphenol
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 41.0°C to 46.0°C
Couleur Marron à blanc
Point d’ébullition 218.0°C to 219.0°C
Point d’éclair 100°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C2H5C6H4OH
Quantité 5 g
Beilstein 06,472
Informations sur la solubilité Solubility in water: 4900mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Masse cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.