Learn More
4-éthylphénol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11455407 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11455407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23433.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-éthylphénol convient à la détermination du 4-éthylguaiacol et du 4-éthylphénol dans l’arôme des vins rouges via la méthode de microextraction sur phase solide en espace de tête. Il s’agit d’un réactif chimique utilisé dans la synthèse des récepteurs de 5-HTA1A.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylphenol
CAS 123-07-9
Point de fusion 40°C to 45°C
Densité 1.011
Point d’ébullition 218°C to 219°C
Point d’éclair 100°C (212°F)
Formule moléculaire C8H10O
Indice de réfraction 1.533
Numéro MDL MFCD00002393
Quantité 250 g
Numéro UN UN2430
Beilstein 1363317
Synonyme p-ethylphenol, phenol, 4-ethyl, 1-ethyl-4-hydroxybenzene, phenol, p-ethyl, 1-hydroxy-4-ethylbenzene, para-ethylphenol, 4-hydroxyphenylethane, 4-ethyl-phenol, 4-hydroxyethylbenzene, paraethylphenol
Informations sur la solubilité Soluble in water. (4.9g/L) at 25°C
Clé InChI HXDOZKJGKXYMEW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)O
Nom IUPAC 4-éthylphénol
Poids moléculaire (g/mol) 122.167
CID PubChem 31242
ChEBI CHEBI:49584
Poids de la formule 122.17
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethylphenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Ethylphenol