Learn More
(4-Ethylphenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31106462
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
10 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31106462 10 g
31099465 500 g
31092694 100 g
31095150 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31106462 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1066310g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (4-Ethylphenyl)boronic acid
CAS 63139-21-9
Formule moléculaire C8H11BO2
Numéro MDL MFCD00859377
Quantité 10 g
SMILES CCC1=CC=C(B(O)O)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 149.98
Pourcentage de pureté 98%