Learn More
Isocyanate de 4-éthylphényle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11353336
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11353336 25 g 25g
11333336 1 g 1g
11343336 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11353336 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12718.14
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 23138-50-3 | C9H9NO | 147.177 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23138-50-3
Formule moléculaire C9H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 147.177
Numéro MDL MFCD00013881
Clé InChI FWPYUSLQCQDLJR-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 90007
Nom IUPAC 1-éthyl-4-isocyanatobenzène
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylphenyl isocyanate
Densité 1.024
Point d’ébullition 67°C to 68°C (1 mmHg)
Point d’éclair 78°C (172°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.527
Quantité 25 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 971100
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme 4-ethylphenyl isocyanate, p-ethylphenyl isocyanate, 4-ethylphenylisocyanate, benzene, 1-ethyl-4-isocyanato, benzene,1-ethyl-4-isocyanato, 4-ethylbenzenisocyanate, acmc-1cpzx, 4-ethyl phenylisocyanate, 4-ethyl-phenyl-isocyanate, 1-ethyl-4-isocyanato-benzene
Poids de la formule 147.18
Pourcentage de pureté 98%