Learn More
Isothiocyanate de 4-éthylphényle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11455787
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Conditionnement:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11455787 10 g 10g
11445787 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11455787 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24353.09
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.70€
    86.65€ / 10g
    Économisez 9.05€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18856-63-8
Formule moléculaire C9H9NS
Poids moléculaire (g/mol) 163.24
Numéro MDL MFCD00041101
Clé InChI XXLWCGRHJFEMQH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylphenyl isothiocyanate, 1-ethyl-4-isothiocyanato-benzene, benzene,1-ethyl-4-isothiocyanato, 4-ethylbenzenisothiocyanate, acmc-20amit, 2-p-isothio-cyanatophenyl ethane, #
CID PubChem 140438
Nom IUPAC 1-ethyl-4-isothiocyanatobenzene
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylphenyl isothiocyanate
Densité 1.075
Point d’ébullition 245°C
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.6205
Quantité 10 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 2802384
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 163.24
Pourcentage de pureté 97%