Learn More
4-éthylphénylacétylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11421180
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11421180 5 g 5g
11431180 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11421180 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26313.06
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 40307-11-7 | Molecular Formula: C10H10 | Molecular Weight: 130.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40307-11-7
Formule moléculaire C10H10
Poids moléculaire (g/mol) 130.19
Numéro MDL MFCD00173887
Clé InChI ZNTJVJSUNSUMPP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylphenylacetylene, 1-ethyl-4-eth-1-ynylbenzene, benzene, 1-ethyl-4-ethynyl, 1-ethyl-4-ethynyl-benzene, ethyl-4-ethynylbenzene, pubchem10925, acmc-209jcv, 4-ethyl-1-ethynylbenzene, 1-ethynyl-4-ethylbenzene, p-ethylphenylacetylene
CID PubChem 142425
Nom IUPAC 1-éthyl-4-éthynylbenzène
SMILES CCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylphenylacetylene
Densité 0.93
Point d’ébullition 192°C
Point d’éclair 71°C (160°F)
Indice de réfraction 1.542
Quantité 5 g
Poids de la formule 130.19
Pourcentage de pureté 99%