Learn More
4-éthylrésorcinol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10265200 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10265200 5 g Flacon en verre 5g
10182620 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10265200 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 118950050
 Article restreint
Expédition estimée: 06-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2896-60-8 | C8H10O2 | 138.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2896-60-8
Formule moléculaire C8H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 138.17
Numéro MDL MFCD00002283
Clé InChI VGMJYYDKPUPTID-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylresorcinol, 1,3-benzenediol, 4-ethyl, 6-ethylresorcinol, resorcinol, 4-ethyl, 1,3-dihydroxy-4-ethylbenzene, 4-ethyl resorcinol, 2,4-dihydroxy-1-ethylbenzene, unii-8ye81t06d5, 4-ethyl-benzene-1,3-diol, 4-ethyl-resorcinol
CID PubChem 17927
Nom IUPAC 4-éthylbenzène-1,3-diol
SMILES CCC1=C(C=C(C=C1)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylresorcinol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 95.0°C to 99.0°C
Couleur Beige
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Beilstein 06, I, 441
Poids de la formule 138.17
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Ethylresorcinol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.