Learn More
Acide 4-(éthylsulfonyle)benzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11304785
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11304785 250 mg 250mg
11394775 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11304785 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17814.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 13-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 352530-24-6 | C8H11BO4S | 214.042 g/mol
It is an important organic intermediate used in agrochemicals, pharmaceuticals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un important intermédiaire organique utilisé dans les secteurs des produits agrochimiques, pharmaceutiques et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 352530-24-6
Formule moléculaire C8H11BO4S
Poids moléculaire (g/mol) 214.042
Numéro MDL MFCD02093076
Clé InChI CVBNDDGEVPNUNA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-ethylsulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl boronic acid, 4-ethanesulfonyl benzeneboronic acid, 4-ethanesulfonyl phenylboronic acid, 4-ethylsulfonylphenyl boronic acid, 4-ethylsulphonyl benzeneboronic acid, boronic acid, 4-ethylsulfonyl phenyl, 4-ethanesulfonyl phenyl boranediol, 4-ethanesulphonyl benzeneboronic acid
CID PubChem 2773420
Nom IUPAC Acide (4-éthylsulfonylphényl)boronique
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)CC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Ethylsulfonyl)benzeneboronic acid
Point de fusion 135°C to 139°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 214.05
Pourcentage de pureté ≥98%