Learn More
Acide 4-éthylsulfonylphénylboronique, TRC
Code produit 30385621
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385621 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385621 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE9262432.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Ethylsulfonylphenylboronic acid
CAS 352530-24-6
Formule moléculaire C8H11BO4S
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11BO4S/c1-2-14(12,13)8-5-3-7(4-6-8)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
SMILES CCS(C1=CC=C(B(O)O)C=C1)(=O)=O
Nom IUPAC acide (4-(éthylsulfonyl)phényl)boronique
Poids moléculaire (g/mol) 214.05
Poids de la formule 214.05